Learn More
Stigmasterol, TRC
Artikelnummer. 17970075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17970075 5 g 5 Gramm
17980085 1 g 1 Gramm
17938594 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6867505G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-48-7
Summenformel C29 H48 O
Molekulargewicht (g/mol) 412.69
Synonym Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3β,22E)-, Stigmasta-5,22-dien-3β-ol (8CI), (24S)-24-Ethylcholesta-5,22-dien-3β-ol, (24S)-5,22-Stigmastadien-3β-ol, (24S)-Stigmast-5,22-dien-3β-ol, (3β,22E)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol, 24-Ethyl-5,22-cholestadien-3β-ol, 24β-Ethyl-5,22-cholestadien-3β-ol, NSC 8095, Stigmasta-5,22(E)-dien-3β-ol, Stigmasterin, Stigmasterol, δ5,22-Stigmastadien-3β-ol, δ5-Stigmasterol, β-Stigmasterol
IUPAC-Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stigmasterol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formelmasse 412.3705
Reinheit (%) >95%