Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Slot Samplers
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Der sterile Einweg-Probenehmer mit Schlitzen eignet sich ideal für die Entnahme von Querschnittsproben aus mehreren Schichten von Pulvern und Granulaten.
- Er ist in 2 Durchmessern erhältlich und ermöglicht dadurch die Probenahme von Standardvolumina oder großen Volumina von mehreren Punkten.
- Die Standardausführung mit 25 mm Durchmesser ist in verschiedenen Längen erhältlich.
- Einfache Handhabung.
- Den Probenehmer in das Pulver drücken und den Griff drehen, um den Probenehmer zu öffnen und die Probe zu entnehmen.
- Den Probenehmer schließen und entfernen.
- Hergestellt aus HDPE in Lebensmittelqualität.
- Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen.
- BSE/TSE-frei
- Die Probenehmer werden in einem Reinraum hergestellt, montiert und verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 75 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt |
| Länge (metrisch) | 420 mm |