Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Schaber
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
Breite (metrisch):
75 mm-Klinge
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Erhältlich in 2 Größen
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einwegschaber |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Naturfarben |
| Enthält | Einzeln verpackt |
| Länge (metrisch) | 225 mm |
| Material | HDPE |