Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™ ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8045R-250S
Additional Details : Gewicht : 20.64860kg
Artikelnummer. 15829441
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich