Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Powder Thief
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239866 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
1.500 mm
Kapazität (metrisch):
38 ml
2 ml
3 ml
20 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 17564596
Marke: Sampling Systems™ 8060H500.5S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Learn how to prevent cross contamination when sampling when you use a SteriWare™ PowderThief sampler. With a SteriWare™ PowderThief sampler, you can take samples from most free-flowing powders and granules.
  • Der sterile PowderThief zur einmaligen Verwendung ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen innerhalb des pulverförmigen Schüttguts.
  • Diese Probenehmer sind in zwei praktischen Längen und für vier Probenvolumina erhältlich.
  • Die PowderThief Einweg-Probenehmer sind steril und unsteril erhältlich.
  • In einem Reinraum montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Für den Einmalgebrauch
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich (SAL-Wert 10-6).
Spezifikation
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 38 ml
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Verpackungsart Einzeln verpackt
Länge (metrisch) 500 mm