Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PowderThief
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17564596 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
1.500 mm
Kapazität (metrisch):
38 ml
2 ml
3 ml
20 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Sterilität unitSize
17564596 500 mm 38 ml Steril 20 Stück
17574596 500 mm 2 ml Steril 20 Stück
17584596 500 mm 3 ml Steril 20 Stück
17544596 1.500 mm 20 mL Unsteril 20 Stück
17554596 1.500 mm 20 mL Steril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17564596 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8060H500.5S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 CHF
    149.24 CHF / 20 Stück
    Sparen 1.76 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfahren Sie, wie Sie durch Verwendung eines SteriWare™ PowderThief Probenehmers eine Kreuzkontaminationen bei der Probenahme vermeiden können. Mit einem SteriWare™ PowderThief Probenehmer können Sie Proben aus den meisten frei fließenden Pulv
  • Der sterile PowderThief zur einmaligen Verwendung ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen innerhalb des pulverförmigen Schüttguts.
  • Diese Probenehmer sind in zwei praktischen Längen und für vier Probenvolumina erhältlich.
  • Die PowderThief Einweg-Probenehmer sind steril und unsteril erhältlich.
  • In einem Reinraum montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Für den Einmalgebrauch
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich (SAL-Wert 10-6).
Spezifikation
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 38 ml
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Verpackungsart Einzeln verpackt
Länge (metrisch) 500 mm