Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Powder Thief
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
1.500 mm
Kapazität (metrisch):
38 ml
2 ml
3 ml
20 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Der sterile PowderThief zur einmaligen Verwendung ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen innerhalb des pulverförmigen Schüttguts.
- Diese Probenehmer sind in zwei praktischen Längen und für vier Probenvolumina erhältlich.
- Die PowderThief Einweg-Probenehmer sind steril und unsteril erhältlich.
- In einem Reinraum montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Für den Einmalgebrauch
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich (SAL-Wert 10-6).
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt |
| Länge (metrisch) | 1.500 mm |