Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Open V Spatulas
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17594666 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
150 mm
250 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
10 mm
20 mm
Größe:
Eng
Standard
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17594666
Marke: Sampling Systems™ 8440A150S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Improve your quality control by taking fixed volume powder samples easily with SteriWare™ Open V Spatulas. The open tip design is ideal for dispensing and sampling small quantities of powders. Available sterile in a wide range of sizes ideal for the pharmaceutical, chemical and food industry.
  • Unsere offenen V-Spatel zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für Probenahmen, Rohstofftests und zur Prüfung von Stückgütern.
  • Hergestellt gemäß dem höchsten Standard in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten, und geliefert mit vollständiger Dokumentation.
  • Erhältlich in 2 Breiten und 3 Längen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Probenahmewerkzeug für die jeweilige Aufgabe haben.
  • Die schmalen Ausführungen sind ideal, wenn Sie die Probe in ein Reagenzglas geben oder eine kleine Probe nehmen möchten.
  • Die längere Ausführung ist ideal, wenn Sie eher eine Querschnittsprobe nehmen möchten.
  • Der V-Spatel zum Einmalgebrauch wird in vorgepackten Beuteln gebrauchsfertig geliefert.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Eine Reinigung oder Reinigungsvalidierung ist nicht erforderlich.
  • Erhältlich in 2 Ausführungen, steril und unsteril.
  • Sterile und unsterile Spatel sind ideal, wenn ein robustes Werkzeug erforderlich ist.
  • Hergestellt aus hochwertigem PS, das den neuesten Lebensmittelstandards, EC- und FDA-Standards entspricht.
  • BSE/TSE-frei
  • Chargen-Konformitätsbescheinigung mitgeliefert.
  • Geformt und verpackt in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
Menge 100/Packung
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Produkttyp Spatel Typ 1:
Länge (metrisch) Sägeblatt 150 mm
Größe Standard
Breite (metrisch) Sägeblatt 20 mm
Material Polypropylen