Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Open V Spatulas
Improve your quality control by taking fixed volume powder samples easily with SteriWare™ Open V Spatulas. The open tip design is ideal for dispensing and sampling small quantities of powders. Available sterile in a wide range of sizes ideal for the pharmaceutical, chemical and food industry.
Marke: Sampling Systems™ 8440N-250
Beschreibung
- Unsere offenen V-Spatel zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für Probenahmen, Rohstofftests und zur Prüfung von Stückgütern.
- Hergestellt gemäß dem höchsten Standard in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten, und geliefert mit vollständiger Dokumentation.
- Erhältlich in 2 Breiten und 3 Längen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Probenahmewerkzeug für die jeweilige Aufgabe haben.
- Die schmalen Ausführungen sind ideal, wenn Sie die Probe in ein Reagenzglas geben oder eine kleine Probe nehmen möchten.
- Die längere Ausführung ist ideal, wenn Sie eher eine Querschnittsprobe nehmen möchten.
- Der V-Spatel zum Einmalgebrauch wird in vorgepackten Beuteln gebrauchsfertig geliefert.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Eine Reinigung oder Reinigungsvalidierung ist nicht erforderlich.
- Erhältlich in 2 Ausführungen, steril und unsteril.
- Sterile und unsterile Spatel sind ideal, wenn ein robustes Werkzeug erforderlich ist.
- Hergestellt aus hochwertigem PS, das den neuesten Lebensmittelstandards, EC- und FDA-Standards entspricht.
- BSE/TSE-frei
- Chargen-Konformitätsbescheinigung mitgeliefert.
- Geformt und verpackt in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
Spatel Typ 1: | |
Eng | |
Weiß | |
100/Packung | |
10 mm |
Polypropylen | |
Steril | |
Kiste | |
250 mm |