Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Open V Spatulas
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
150 mm
250 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
10 mm
20 mm
Größe:
Eng
Standard
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Unsere offenen V-Spatel zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für Probenahmen, Rohstofftests und zur Prüfung von Stückgütern.
- Hergestellt gemäß dem höchsten Standard in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten, und geliefert mit vollständiger Dokumentation.
- Erhältlich in 2 Breiten und 3 Längen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Probenahmewerkzeug für die jeweilige Aufgabe haben.
- Die schmalen Ausführungen sind ideal, wenn Sie die Probe in ein Reagenzglas geben oder eine kleine Probe nehmen möchten.
- Die längere Ausführung ist ideal, wenn Sie eher eine Querschnittsprobe nehmen möchten.
- Der V-Spatel zum Einmalgebrauch wird in vorgepackten Beuteln gebrauchsfertig geliefert.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Eine Reinigung oder Reinigungsvalidierung ist nicht erforderlich.
- Erhältlich in 2 Ausführungen, steril und unsteril.
- Sterile und unsterile Spatel sind ideal, wenn ein robustes Werkzeug erforderlich ist.
- Hergestellt aus hochwertigem PS, das den neuesten Lebensmittelstandards, EC- und FDA-Standards entspricht.
- BSE/TSE-frei
- Chargen-Konformitätsbescheinigung mitgeliefert.
- Geformt und verpackt in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Spatel Typ 1: |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 150 mm |
| Größe | Eng |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 10 mm |
| Material | Polypropylen |