Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Open V Spatulas
BIOPHARMA
Código de producto. 17514676 Tienda Sampling Systems Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
150 mm
250 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
10 mm
20 mm
Größe:
Eng
Standard
Sterilität:
Steril
Unsteril
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17514676
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8440A250S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Improve your quality control by taking fixed volume powder samples easily with SteriWare™ Open V Spatulas. The open tip design is ideal for dispensing and sampling small quantities of powders. Available sterile in a wide range of sizes ideal for the pharmaceutical, chemical and food industry.
  • Unsere offenen V-Spatel zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für Probenahmen, Rohstofftests und zur Prüfung von Stückgütern.
  • Hergestellt gemäß dem höchsten Standard in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten, und geliefert mit vollständiger Dokumentation.
  • Erhältlich in 2 Breiten und 3 Längen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Probenahmewerkzeug für die jeweilige Aufgabe haben.
  • Die schmalen Ausführungen sind ideal, wenn Sie die Probe in ein Reagenzglas geben oder eine kleine Probe nehmen möchten.
  • Die längere Ausführung ist ideal, wenn Sie eher eine Querschnittsprobe nehmen möchten.
  • Der V-Spatel zum Einmalgebrauch wird in vorgepackten Beuteln gebrauchsfertig geliefert.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Eine Reinigung oder Reinigungsvalidierung ist nicht erforderlich.
  • Erhältlich in 2 Ausführungen, steril und unsteril.
  • Sterile und unsterile Spatel sind ideal, wenn ein robustes Werkzeug erforderlich ist.
  • Hergestellt aus hochwertigem PS, das den neuesten Lebensmittelstandards, EC- und FDA-Standards entspricht.
  • BSE/TSE-frei
  • Chargen-Konformitätsbescheinigung mitgeliefert.
  • Geformt und verpackt in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten.
Especificaciones
Menge 100/Packung
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Produkttyp Spatel Typ 1:
Länge (metrisch) Sägeblatt 250 mm
Größe Standard
Breite (metrisch) Sägeblatt 20 mm
Material Polypropylen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado