Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,3 ml
38 ml
2 ml
Farbe:
Rot
Weiß
Material:
HDPE
Polystyrol
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Verschiedene Klingenbreiten sind erhältlich. Ideal für kleine Fläschchen oder Probenbehälter
- Auch in HDPE, für zusätzliche chemische Beständigkeit, erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 38 ml |
| Farbe | Rot |
| Einwegprodukt | Ja |
| Breite (metrisch) | 6 mm |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 170 mm |