Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
175 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Verschiedene Klingenbreiten sind erhältlich. Ideal für kleine Fläschchen oder Probenbehälter
- Auch in HDPE, für zusätzliche chemische Beständigkeit, erhältlich
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
- Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Keine Reinigung – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
- Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
- Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
- Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
- Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform CFR177.1640, EU-Verordnung 10/2011-konform, EG-Vorschriften 1935/2004-konform |
| Einwegprodukt | Ja |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 40 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 13 mm |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |