Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Long Handled Scoops
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
Farbe:
Rot
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- SteriWare™ Schaufeln mit langem Griff sind das ideale Werkzeug, um in tiefe Behälter hineinzureichen.
- SteriWare™ Schaufeln mit langem Griff eignen sich ideal zum Dispensieren oder zur Probenahme von Pulvern und Granulaten oder zum allgemeinen Schöpfen.
- Die Grifflänge beträgt 300 mm.
- Der extra lange Griff hilft, die Hände vom Produkt fernzuhalten.
- Der lange 300 mm-Griff ermöglicht es, an schwer erreichbare Stellen zu kommen.
- Der lange Griff hat außerdem den Vorteil, dass er die Schaufel sichtbarer macht, wenn sie im Pulver zurückgelassen wird.
- Die rote Ausführung hilft diesbezüglich zusätzlich gemäß HACCP-Richtlinien.
- Alle Schaufeln werden in einem Reinraum hergestellt und verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten und die Kontamination mit Partikeln zu verringern.
- Unser Sortiment an Einwegschaufeln ist ideal für den Einsatz im Labor, in der Produktion und im Lager.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Hergestellt aus hochwertigem HDPE, das den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel entspricht.
- BSE-frei.
- Steril (SAL-Wert 10-6 ) und unsteril erhältlich.
- Löffelvolumen 25, 50 und 100 ml
- Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Weiß |
| Länge (metrisch) Griff | 300 mm |
| Material | HDPE |