Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Long Handled Scoops
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17524636 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
Farbe:
Rot
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17524636
Marke: Sampling Systems™ 8341H25S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eliminate the risk of cross contamination when sampling powders with SteriWare™ Long Handled Scoops. This sterile scoop is ideal for use in the Pharmaceutical, Chemical and Food industry. The ergonomic long handle keeps the operators hands clear of the product reducing any contamination risk.
  • SteriWare™ Schaufeln mit langem Griff sind das ideale Werkzeug, um in tiefe Behälter hineinzureichen.
  • SteriWare™ Schaufeln mit langem Griff eignen sich ideal zum Dispensieren oder zur Probenahme von Pulvern und Granulaten oder zum allgemeinen Schöpfen.
  • Die Grifflänge beträgt 300 mm.
  • Der extra lange Griff hilft, die Hände vom Produkt fernzuhalten.
  • Der lange 300 mm-Griff ermöglicht es, an schwer erreichbare Stellen zu kommen.
  • Der lange Griff hat außerdem den Vorteil, dass er die Schaufel sichtbarer macht, wenn sie im Pulver zurückgelassen wird.
  • Die rote Ausführung hilft diesbezüglich zusätzlich gemäß HACCP-Richtlinien.
  • Alle Schaufeln werden in einem Reinraum hergestellt und verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten und die Kontamination mit Partikeln zu verringern.
  • Unser Sortiment an Einwegschaufeln ist ideal für den Einsatz im Labor, in der Produktion und im Lager.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Hergestellt aus hochwertigem HDPE, das den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel entspricht.
  • BSE-frei.
  • Steril (SAL-Wert 10-6 ) und unsteril erhältlich.
  • Löffelvolumen 25, 50 und 100 ml
  • Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 25 ml
Farbe Weiß
Länge (metrisch) Griff 300 mm
Material HDPE