Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Volumenmessschaufel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15839541 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
1,23 mL
2,46 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Länge (metrisch):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15839541
Marke: Sampling Systems™ 8640H0246S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einzeln verpackt; kann direkt aus dem Beutel entnommen und verwendet werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messschaufel ermöglicht ein genaues Abmessen kleiner Volumina.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 2,46 mL
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Volumetrische Schaufel
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 160 mm
Diese volumetrischen Löffel sind keine zertifizierten Messgeräte. Benutzerüberprüfung erforderlich.