Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15849571 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
37 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15849571
Marke: Sampling Systems™ 8890P500S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen und hygienischen Industrie. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverflasche ist eine hochwertige Weithalsflasche mit Schraubverschluss.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Erhältlich in 2 Größen
  • Pulverfeste Abdichtung
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Produkttyp Flasche
Material Polypropylen
Enthält Einzeln verpackt
Kapazität (metrisch) 500 ml
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 106 mm
Länge (metrisch) 108 mm