Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Mischschüssel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15849401 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
3 l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
Artikelnummer. 15849401
Marke: Sampling Systems™ 8017H30S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für das Vormischen von hochwirksamen Arzneimitteln und Stoffen mit hoher Farbintensität. Einweg-Mischschüsseln von Sampling Systems™ SteriWare™ können sowohl in Labors und in der Produktion als auch bei kleineren Arbeiten verwendet werden.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
  • Keine Reinigung erforderlich
  • Keine Reinigungsvalidierung erforderlich
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 3 l
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Schüssel
Material HDPE