Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Mischschüssel
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
3 l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
- Keine Reinigung erforderlich
- Keine Reinigungsvalidierung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 3 l |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Schüssel |
| Material | HDPE |