Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15561960 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15561960
Marke: Sampling Systems™ 8039H100S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messer sind ideal für die Vorbereitung von Proben sowie für den allgemeinen Laborgebrauch.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) Griff 100 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 160 mm