Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbo-Einwegpipette
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15468163 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
Länge (metrisch):
450 mm
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15468163
Marke: Sampling Systems™ 8051H450S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Jumbo-Pipette ist sowohl schnell als auch einfach zu verwenden und eignet sich ideal für die Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität.
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004- & EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Gut sichtbarer farbcodierter Griff
  • Drücken Sie den Daumen auf das blaue Ende des Röhrchens, bis es die richtige Probenahmetiefe erreicht
  • Heben Sie den Daumen in der erforderlichen Tiefe an, bis die Werte ausgeglichen sind
  • Drücken Sie den Daumen auf das Röhrchen, um die Probe zu verschließen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Material HDPE
Enthält Einzeln verpackt
Kapazität (metrisch) 80 mL
Sterilität Steril
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 450 mm