Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbo-Einwegpipette
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Jumbo-Pipette ist sowohl schnell als auch einfach zu verwenden und eignet sich ideal für die Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität.
Marke: Sampling Systems™ 8051H-1100S
Additional Details : Gewicht : 9.54000kg
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100.000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004- & EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10–6)
- Gut sichtbarer farbkodierter Griff
- Drücken Sie den Daumen auf das blaue Ende des Röhrchens, bis es die richtige Probenahmetiefe erreicht
- Heben Sie den Daumen bei der erforderlichen Tiefe an, bis die Werte ausgeglichen sind
- Drücken Sie den Daumen auf das Röhrchen, um die Probe einzuschließen
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
HDPE | |
225 mL | |
21 mm |
Einzeln verpackt | |
Steril | |
1100 mm |