Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Graduierungsmarkierung in ml
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 35 steril |
| Sterilität | Steril |
| Graduated | Ja |