Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ blauer Einweg PharmaScoop™
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
85 Stück
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
- Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
- Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Einwegschaufel |
| Enthält | Einzeln verpackt |
| Material | PP (Polypropylen) |