Learn More
Merck Verstärkte Membranfilter
Ohne Asbest oder Glasfasern
Brand: Merck RW1904700
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
Verstärkte Vorsatzfiltermembranen können zur Entfernung von Kontaminanten aus einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden. Die Filter verfügen über eine hohe Schmutzaufnahmekapazität und einen niedrigen Druckabfall, wodurch sie ideal geeignet sind, den Schadstoffgehalt vor der Verwendung von Sterilisationsfiltern zu reduzieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vorsatzfiltermaterialien, die Asbest oder Glasfaser enthalten, bestehen unsere verstärkten Vorsatzfiltermembranen aus nicht abscheidenden Materialien. Diese Filter halten Verunreinigungen auf der Oberfläche der Zellulosemembran zurück.Merkmale & Vorteile
- Vorsatzfilter mit hoher Schmutzaufnahmekapazität für mehr Durchsatz
- Das nicht abscheidende Substrat hinterlässt im weiteren Verlauf keine Fasern
Anwendungen: Vorfiltration vor Sterilisationsfiltern
Specifications
Autoklavierbar | |
Siebfilter | |
1,2 µm | |
Steril | |
Vorfiltration für 0,8 bis 1,2 µm-Filter | |
Hydrophil | |
158 °F | |
0.007 Zoll | |
Filtermembranen | |
1,8 in. | |
4,7 cm |
Weiß | |
Polymere aus Zelluloseester | |
0,5 μm | |
260 ml/min/cm2 | |
RW19 | |
Glatt | |
70 °C | |
200 µm | |
Hydrophil | |
4,7 cm |