Learn More
Merck Verstärkte Membranfilter
Ohne Asbest oder Glasfasern
Marke:  Merck RW0304700
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10268761
  • 146.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verstärkte Vorsatzfiltermembranen können zur Entfernung von Kontaminanten aus einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden. Die Filter verfügen über eine hohe Schmutzaufnahmekapazität und einen niedrigen Druckabfall, wodurch sie ideal geeignet sind, den Schadstoffgehalt vor der Verwendung von Sterilisationsfiltern zu reduzieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Vorsatzfiltermaterialien, die Asbest oder Glasfaser enthalten, bestehen unsere verstärkten Vorsatzfiltermembranen aus nicht abscheidenden Materialien. Diese Filter halten Verunreinigungen auf der Oberfläche der Zellulosemembran zurück.
Merkmale & Vorteile
  • Vorsatzfilter mit hoher Schmutzaufnahmekapazität für mehr Durchsatz
  • Das nicht abscheidende Substrat hinterlässt im weiteren Verlauf keine Fasern
Anwendungen: Vorfiltration vor Sterilisationsfiltern
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Siebfilter
0,45 µm
Steril
Klärung im Submikrometerbereich, Vorfiltration für 0,2 bis 0,45 µm-Filter
Hydrophil
158 °F
0.007 Zoll
Filtermembranen
1,8 in.
4,7 cm
Weiß
Polymere aus Zelluloseester
0,5 μm
50 ml/min/cm2
RW03
Glatt
70 °C
200 µm
Hydrophil
4,7 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Prefltr rw03 47mm 100/pk
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P370+P378-Bei Brand: Pulver zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose