Learn More
Heinz Herenz Steristoppers Nr. MA2/3 für Brillen
Description
Steristoppers™ sind eine Erfindung der Heinz Herenz Das Unternehmen hat sich über viele Jahre weltweit bewährt. Die Zellulosestopfen eignen sich ideal zum sterilen Verschließen von Bakterienkulturen in Reagenzgläsern, Erlenmeyerkolben und Kulturflaschen. Zahlreiche wichtige Institutionen auf der ganzen Welt verlassen sich auf unsere Eigenentwicklung, denn sie zeichnet sich neben ihren herausragenden Eigenschaften auch durch eine Vereinfachung der Laborarbeit aus.
- Autoklavierbar bis 200 °C
- Bakterienfilterung
- Sterilisierbar
- Luftdurchlässig
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Erhältlich in verschiedenen Größen, Formen und Verpackungseinheiten. Auch Sonderanfertigungen sind möglich.
Bitte beachten Sie:
- Nur zum einmaligen Gebrauch geeignet
Specifications
Specifications
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Diameter (Metric) Bottom | 26 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 31 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 31 mm |
| Material | Cellulosefasern |
| Produkttyp | Steri-Stopfen |
| Form | Konisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Show More |