Learn More
Sartorius™ Sterisart™ Universal, Gen 4
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Modell:
Advanced
Basic
Essential
Regelungsart:
Analog
Analog und Digital
Digital
Enthält:
Integrierter Barcode-Scanner
Kein Barcode-Scanner
Packungsgröße:
1 Packung
Beschreibung
- Universal sterility testing pump designed for benchtop use or for integration in isolators
- Low profile and compact footprint
- Flexible, modular and open design
- 316 L mirror finish stainless steel
- Sleek design for impeccable hygiene: easy disassembly and smooth contours
- Real-Time pressure detection in the sterility testing canisters
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR Part 11 Conformity |
| Regelungsart | Analog und Digital |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
| Maximaler Druck | 3.5 bar |
| Motor Speed | 0 to 100 rpm |
| Umkehrbar | No |
| Enthält | Integrierter Barcode-Scanner |
| Modell | Advanced |
| Spannung | 100/240 V |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu