Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Probenlöffel gebogen, langer Griff
Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterilität:
Steril
Unsteril
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Description
- Der lange Griff des Kunststofflöffels ermöglicht es, Rückstände aus großen Behältern leicht zu entleeren und erreicht auch schwierige Stellen, wie etwa schmale Öffnungen von Kanistern.
- PS
- Weiß
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Grifflänge 300 mm
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spécification
Spécification
| Menge | 10 |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Form | Curved |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Probenehmer |
| Länge (metrisch) Griff | 300 mm |
| Material | Polystyrol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu