Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Probenlöffel gebogen, langer Griff
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17220604 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17220604
Marke: Buerkle™ 53785009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Löffel mit gebogener Löffelschale ist für unterschiedlichste Medien geeignet, z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten. Mit der abgewinkelten Löffelform lassen sich auch die Ecken eines Gebindes gut erreichen.
  • Der lange Griff des Kunststofflöffels ermöglicht es, Rückstände aus großen Behältern leicht zu entleeren und erreicht auch schwierige Stellen, wie etwa schmale Öffnungen von Kanistern.
  • PS
  • Weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Grifflänge 300 mm
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Curved
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zertifizierung/Konformität Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Probenehmer
Länge (metrisch) Griff 300 mm
Material Polystyrol
Grifftyp Langer Griff