Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Schöpfkelle, langer Griff
Tienda Bürkle Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterilität:
Steril
Unsteril
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Descripción
- PS
- Weiß
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Grifflänge 300 mm
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Especificaciones
Especificaciones
| Menge | 10 |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 30 mL |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Ladle |
| Länge (metrisch) Griff | 300 mm |
| Material | Polystyrol |
| Grifftyp | Langer Griff |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido