Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Schöpfkelle, langer Griff
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17230614 Tienda Bürkle Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterilität:
Steril
Unsteril
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17230614
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53785022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich die Schöpfkelle. Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es möglich, jeden Winkel im Behälter zu erreichen oder Medium direkt vom Behälterboden aufzunehmen.
  • PS
  • Weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Grifflänge 300 mm
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Menge 10
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 30 mL
Zertifizierung/Konformität Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Ladle
Länge (metrisch) Griff 300 mm
Material Polystyrol
Grifftyp Langer Griff
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado