Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Probenlöffel, langer Griff
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
20 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Bio-PE, weiß
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert
- Grifflänge 300 mm
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Probenehmer |
| Enthält | Langer Griff |
| Länge (metrisch) Griff | 300 mm |
| Material | Bio-PE |