Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Schöpfkelle, langer Griff
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17238640 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17238640
Marke: Buerkle™ 53791026
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich die Schöpfkelle. Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es möglich, jeden Winkel im Behälter zu erreichen oder Medium direkt vom Behälterboden aufzunehmen.
  • Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Bio-PE, weiß
  • Einzeln verpackt
  • Grifflänge 300 mm
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 30 mL
Zertifizierung/Konformität Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Probenehmer
Enthält Langer Griff
Länge (metrisch) Griff 300 mm
Material Bio-PE