Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15604144 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
500 mm
1000 mm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15604144
Marke: Buerkle™ 53936651
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geprägte Messskala in 10-ml-Schritten. Die Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle Einwegschaufel wurde speziell für den Einmalgebrauch entwickelt. Ergonomischer Griff auf beiden Seiten für Rechts- oder Linkshänder.
  • 200 ml-Schöpfkelle
  • 92mm Außendurchmesser
  • Ergonomischer Griff
  • Auslauf auf beiden Seiten für rechts- oder linkshändigen Gebrauch
  • HDPE
  • Im Reinraum hergestellt, einzeln verpackt
  • Optional mit Gammastrahlen sterilisierbar
  • 20 Stück pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gießpfanne
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 200 mL
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Modell Zwei Ausgüsse
Farbe Weiß
Länge (metrisch) Griff 1000 mm