Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ detektierbare Schaufeln
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7083202 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Länge (metrisch):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15604124
Marke: Buerkle™ 53782013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Probenahme in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie. Die Buerkle™ SteriPlast™ detektierbaren Schaufeln sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
  • Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
  • Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
  • Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch und mit Gammastrahlen sterilisiert
  • Produktion, Montage und Verpackung nach Reinraumklasse 7
  • Kann von Farbscannern, Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen erkannt werden
Compliance
EU food requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Detektierbare Probenschaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 9,1 in.
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 232 mm