Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Blauer Schöpflöffel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- PS
- Blau
- Einzeln verpackt und sterilisiert
- Kann als Teil des HACCP/IFS/BRC-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Besonders in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Grifflänge 300 mm
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 30 mL |
| Farbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Ladle |
| Länge (metrisch) Griff | 300 mm |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |