Learn More
Hartmann Larochette™ Sterilsop™ SL Hüllen
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
320 x 80 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Menge | 4/Packung |
| Abmessungen (L x B) | 320 x 80 mm |
| Höhe (metrisch) | 33 m |