Learn More
Bode Chemie™ Sterillium™
Artikelnummer. 15260211
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15260211
Marke: Bode Chemie™ 100837
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sterillium™ is the classic among the alcohol-based disinfectants for hygienic and surgical hand disinfection. For 50 years, it has proven its worth in practice and undergone comprehensive scientific reviews.
  • This classic amongst rub-in hand disinfectants - successful for 50 years. Thanks to its reliable antimicrobial activity and its skin friendliness, it is the favourite of millions of users around the world.
    • Bactericidal, mycobactericidal, yeasticidal and virucidal against enveloped viruses
    • Safe antimicrobial activity for surgical hand disinfection within 90 seconds
    • Very good skin tolerability and replenishing
    • Increase the skin's moisture levels with regular use
Spezifikation
Produkttyp Hand Disinfectant
Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienic and Surgical Hand Disinfection
Verpackung Flasche
Volumen (metrisch) 500 ml