Learn More
Brady™ Sterilisationsanzeigeetiketten
Artikelnummer. 17110191 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
1,5 in.
2 in.
Packungsgröße:
2000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (angloamerikanisch) Packungsgröße
17110191 2 in. 2000 Stück
17100191 1,5 in. 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17110191 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 149273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 CHF
    191.02 CHF / 2000 Stück
    Sparen 32.98 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Brady™ Sterilisationsanzeigeetiketten sind dampfsterilisierende Etiketten aus Polypropylen mit vorgedruckten Kopfzeilen, die bei Autoklavierbedingungen STERILIZED anzeigen.
  • Ideal für die Probenverfolgung, Bestandsverwaltung, allgemeine Nachverfolgung und Identifizierung von Labormaterialien, die sterilisiert werden müssen
  • Wirtschaftliche Lösung zur Identifizierung von Fläschchen, Röhrchen, Gestellen und Kolben
  • Haften auf Edelstahl, Glas und Polypropylen
  • Temperaturbeständig von -320,8 bis 249,8 °F (-196 bis 121 °C):
Compliance
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polypropylen
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Temperaturkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-Serie, THT 76 mm Kerndrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Modell THT-137-7425-2-AC
Anzahl pro Packung 2000 Etiketten pro Rolle
Menge 2000/Packung
Form Rechteck
Größe 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 50.80 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 50.80 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 50.80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,75 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Alternate Part Number THT-137-7425-2-AC