Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben, quadratische PET-Flasche, 1000 ml, beschriftet, dosiert mit Natriumthiosulfat 120 mg/l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13148770
Artikelnummer. 13148770 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. WSC1000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Wasserprobenflaschen lassen sich chlorierte oder unchlorierte Wasserproben für die mikrobielle Analyse entnehmen.
Mit diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben können Sie problemlos Proben von chloriertem oder nicht-chloriertem Wasser für mikrobiologische Analysen nehmen. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Verfügbar in den folgenden Herstellungsmaterialien:
    • Flexibles Polystyrol
    • Robustes, ungiftiges PETG
    • NEU: leichtes PRT für einfachere Handhabung
  • Leer oder mit Natriumthiosulfat vordosiert
  • Polystyrol- und PETG-Flaschen verfügen über farbcodierte Etiketten zur besseren Unterscheidung:
    • Blau: vordosiert
    • Grün: nicht vordosiert
  • Originalitätssiegel für Integrität der Proben
  • Chargennummer für umfassende Nachvollziehbarkeit
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Dosisniveau 20 mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem niedrigen Chlorgehalt
  • Dosisniveau 120mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem hohen Chlorgehalt