Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuche
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch.
Marke: Thermo Scientific™ TSR0250080P
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Führen Sie medizinische, pharmazeutische und Lebensmittelanwendungen mit qualitativ hochwertigen, nicht toxischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Silikonschläuchen durch. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Eingravierte Chargenbezeichnung für eine einfache Rückverfolgbarkeit
- Ideal für die Verwendung mit Peristaltikpumpen geeignet
- Kann autoklaviert oder mit Heißluft sterilisiert werden
- Länge 15 m
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Flexible Tubing | |
Autoclavable | |
Silicone | |
49 ft. | |
0.8 mm | |
Very Flexible |
Silicone tubing | |
2.5 mm | |
4.1 mm | |
15 m | |
Translucent |