Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Natriumglasröhrchen mit rundem Boden
Artikelnummer. 12882863
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
5 ml
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
Höhe (metrisch):
75 mm
75 mm
Anzahl pro Karton:
1000
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Anzahl pro Karton unitSize
12882863 5 ml 12 mm 75 mm 1000 1000 Stück
12872863 3 ml 10 mm 75 mm 1000 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12882863 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 49635
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit verlassen Sie sich auf diese Rundboden-Glasröhrchen für Proben bis 2 ml oder 4 ml. Dieses Teströhrchen-Profil bietet eine optimierte Handhabung und hervorragende Mischeigenschaften.
Für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit verlassen Sie sich auf diese Rundboden-Glasröhrchen für Proben bis 2 ml oder 4 ml. Thermo Scientific™ Sterilin™ Natriumglasröhrchen mit Rundboden ermöglichen eine optimierte Handhabung und hervorragende Mischeigenschaften.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Bieten eine höhere chemische Beständigkeit als Kunststoff
  • Teströhrchen-Profil mit Rand
  • Lieferung ohne Kappen
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Sodaglasröhrchen
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Natronglas
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Steril
Verpackungsmenge 1000-er Karton (Packungen mit 250 Stück)
Kapazität (angloamerikanisch) 0,169 fl oz.
Höhe (metrisch) 75 mm