Learn More
Sterilin™ Zellkulturröhrchen aus Polypropylen
Artikelnummer. 11778968
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11778968 4 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11778968 Lieferant Thermo Scientific Sterilin Lieferanten-Nr. 75CTP1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Kulturröhrchen
Verschlusstyp Zweiipunkt
Länge (metrisch) 75 mm
Material Polypropylen 
Einwegprodukt Ja
Skala Ja
Verpackungsmenge 500/Karton
Menge 500/Karton
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 4 ml