Learn More
Sterilin™ Zellkulturröhrchen aus Polypropylen
Artikelnummer. 11738948
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11738948 12 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11738948 Lieferant Thermo Scientific Sterilin Lieferanten-Nr. 100CTP1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Culture Tube
Verschlusstyp Dual-position Cap
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polypropylen
Einwegprodukt Ja
Skala Ja
Verpackungsmenge 500/Cs.
Menge 500/Cs.
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 12 ml