Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kunststoffröhrchen mit Rundboden
Artikelnummer. 12852863
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,6 mL
1,0 mL
2,5 ml
2,7 mL
4,9 mL
11,0 mL
Verpackungsmenge:
250
500
1000
1500
2500
Packungsgröße:
10000 Stück
2500 Stück
3500 Stück
6000 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 12852863
Marke: Thermo Scientific™ 30932
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vermeiden Sie die Gefahren von Glas mit dieser sicheren, praktischen Alternative. Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Rundboden-Röhrchen aus Kunststoff werden aus nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt.
Vermeiden Sie die Gefahren von Glas mit dieser sicheren, praktischen Alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Runde Kunststoffröhrchen aus nichtrecyceltem Polystyrol werden nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Geeignet für Proben von 0,6 bis 11 ml
  • Wird nichtsteril geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kunststoffröhrchen mit Rundboden
Material Polystyrol
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Verpackungsmenge 1500
Produktlinie Sterilin
Sterilität Unsteril
Schlauchgröße 11,0 mL
Produkttyp Basis-Röhrchen