Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kunststoffröhrchen mit Rundboden
Vermeiden Sie die Gefahren von Glas mit dieser sicheren, praktischen Alternative. Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Rundboden-Röhrchen aus Kunststoff werden aus nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt.
Marke: Thermo Scientific™ 30908
Additional Details : Gewicht : 4.66000kg
Beschreibung
Vermeiden Sie die Gefahren von Glas mit dieser sicheren, praktischen Alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Runde Kunststoffröhrchen aus nichtrecyceltem Polystyrol werden nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Geeignet für Proben von 0.6 bis 11 ml
- Wird nichtsteril geliefert
Spezifikation
Round Base Plastic Tubes | |
11 mm | |
Non-sterile |
Polystyrene | |
2500 | |
2.5 mL |