Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kunststoffröhrchen mit Rundboden
Vermeiden Sie die Gefahren von Glas mit dieser sicheren, praktischen Alternative. Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Rundboden-Röhrchen aus Kunststoff werden aus nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt.
Marke:  Thermo Scientific™ RT30
Additional Details : Gewicht : 7.83954kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778908
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Vermeiden Sie die Gefahren von Glas mit dieser sicheren, praktischen Alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Runde Kunststoffröhrchen aus nichtrecyceltem Polystyrol werden nicht steril geliefert. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
  • Geeignet für Proben von 0.6 bis 11 ml
  • Wird nichtsteril geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Base Tube
Polystyrene
250
Non-sterile
Round Base Plastic Tubes
12 mm
Sterilin™
4.9 mL