Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Impfösen und Verteiler
Artikelnummer. 11788978
Click to view available options
Produkttyp:
Impföse und Nadel, flexibel
Impföse und Nadel, starr
Impföse, sphärische Spitze
Inokulationsnadel
L-förmiger Verteiler
Farbe:
Blassblau
Blassgrün
Blau
Dunkelblau
Dunkelgrün
Grün
Lila
Menge:
10
500
1000
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
800 Stück
Volumen:
1 μl
10 μl
Artikelnummer. 11788978
Marke: Thermo Scientific™ SPCS01
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Sterilin™ Ösen und Spatel erleichtern Ihre Kulturanwendungen. Optimal zum Beimpfen, Aufstreichen von Verdünnungen, Verteilen und zur Kolonienauswahl.
Vereinfachen Sie den Umgang mit Kulturen: mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Ösen und Spateln. Sortiment für Animpfung, Verdünnungsausstrich, Verteilung und Kolonie-Picken.
  • Für Inokulation, Ausstreichen der Verdünnung, Verstreichen und Auswählen isolierter Kolonien
  • Eliminiert den sonst erforderlichen Abflammungsschritt und das damit einhergehende Risiko von Aerosolen Impföse für feste Probevolumen mit Auswahl zwischen Kugel für das Ausstreichen der Verdünnung oder Nadel für das Auswählen von Kolonien und Stichkulturen
  • Auswahl zwischen robusten oder flexiblen Impfösen für verschiedene Anwendungen oder gemäß der Präferenz des Benutzers
  • Sechseckiger Stab zur Verbesserung des Griffs und als Orientierungshilfe
  • Frei von Schmiermitteln, Ölen und elektrostatischen Ladungen, um eine konsistente Befeuchtung und einen vollständigen Flüssigkeitstransfer zu ermöglichen
  • Gratlose Kanten ermöglichen ein sauberes, problemfreies Ausplattieren der Kulturen
  • Sterilisiert durch Gammastrahlen
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geographischen Regionen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Bestrahlt
Farbe Blau
Produkttyp L-förmiger Verteiler
Menge 500