Learn More
Sterilin™ Einweg-Gewebekulturröhrchen aus Glas mit rundem Boden
These round-base, rimless borosilicate glass tubes are ideal for high temperature, aggressive chemical applications. For use with samples that are sensitive to plastic tube leachables.
Marke: Thermo Scientific Sterilin 99445-10
Additional Details : Gewicht : 0.67500kg
Beschreibung
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to temperature and chemical attack
- Tube profile rimless
- Supplied without caps
- Autoclavable at 121°C
Spezifikation
10 mm | |
75 mm | |
Ja | |
Großpackung | |
Nein | |
Autoklavierbar |
4 ml | |
Borosilikatglas | |
Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe aus Kunststoffröhrchen empfindlich sind | |
250/Packung | |
Nicht steril |