Learn More
Thermo Scientific™ 28-mm-Verschlusskappen für Sterilin™ UC/30 Einweg-Glasbehälter
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Einweg-Glasbehälter bestehen aus Natriumglas mit einer auslaufdichten Verschlusskappe aus Polypropylen und sind ideal für kleine Probenvolumina geeignet.
N AMERIKA NICHT ERHÄLTLICH.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 28 mm |
| Beschreibung | 28 mm-Kappe für UC/30 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 39404 und 39503T Sterilin Einwegglasbehälter |
| Anzahl pro Karton | 2850/Karton |
Anmerkung: Diese Glasgeräte sind aus Natriumglas gefertigt; daher wird empfohlen, das Produkt nicht zu autoklavieren.